Läs mer
rac-Propranolol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Propranolol-d7 |
| CAS | 98897-23-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 2H7 H14 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Propranolol-(isopropyl-D7) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,12D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2ccccc12)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.39 |
| Visa mer |