missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-Propranolol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propranolol-D7 (ring-D7) |
| CAS | 344298-99-3 |
| Molekylformel | C16 2H7 H14 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Propranolol D7 (ring D7), 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyl-2,3,4,5,6,7,8-d7-oxy)-, 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyl-2,3,4,5,6,7,8-d7-oxy)-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OCC(O)CNC(C)C)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl)oxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.39 |
| Formel vikt | 266.2012 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?