Läs mer
rac-propranololhydroklorid, TRC
Produktkod. 30418920
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30418920 50 mg
1 options
Produktkod. 30418920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83180050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propanolol Hydrochloride
CAS 318-98-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16 H21 N O2 . Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-','hydrochloride (1:1), 2-Propanol','1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-','hydrochloride (8CI), 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-','hydrochloride (9CI), (R,S)-Propranolol hydrochloride, (RS)-Propranolol hydrochloride, (±)-Propranolol hydrochloride, 1-(1-Naphthoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthoxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-(Naphthalen-1-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol hydrochloride, 1-Isopropylamino-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol monohydrochloride, Anaprilin, Anapriline, Angilol, Apsolol, Avlocardyl, Bedranol, Beprane, Berkolol, Beta-Neg, Beta-Tablinen, Beta-Timelets, Betacap, Cardinol, Caridolol, Ciplar, DL-Anapriline, DL-Propranolol hydrochloride, Deralin, Docitan, Dociton, Duranol, Efektolol, Elbol, Frekven, Hemangeol, Hemangiol, ICI 45520, Inderal, Inderal LA, Inderalici, Indobloc, Intermigran, Kemi S, Monoprolol, NSC 91523, Naprilin, Obsidan, Oposim, Prano-Puren, Prophylux, Propranolol chloride, Propranolol hydrochloride, Propranur, Propraratiopharm, Pylapron, Rapynogen, Sagittol, Servanolol, Sloprolol, Sumial, Tesnol, dl-Propranolol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-nafthalen-1-yloxi-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 295.8
Formel vikt 295.1339