Läs mer
(Rac)-Pyrotinib, MedChemExpress
Beskrivning
(Rac)-Pyrotinib ((Rac)-SHR-1258) is the racemate of Pyrotinib. Pyrotinib is a potent and selective EGFR/HER2 dual inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Rac)-Pyrotinib |
| CAS | 1246089-97-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H31ClN6O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (Rac)-SHR-1258 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1.81 mg/mL (3.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(NC1=C(OCC)C=C2N=CC(C#N)=C(NC3=CC=C(OCC4=NC=CC=C4)C(Cl)=C3)C2=C1)/C=C/C5N(C)CCC5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 583.08 |
| Visa mer |