Läs mer
rac Ractopamine Hydrochloride (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ractopamine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 337.1445 |
| Procent renhet | >95% |