Läs mer
rac Ramelteon-d3, TRC
Produktkod. 30424736
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424736 10 mg
30417349 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30424736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR11005210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185146-24-0
Molekylformel C16H18D3NO2
Molekylvikt (g/mol) 262.36
Synonym rac N-[[1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide-d3, rac TAK-375-d3, rac Rozerem-d3
LEDER O=C(CC([2H])([2H])[2H])NCCC1C2=C3C(OCC3)=CC=C2CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Ramelteon-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/i1D3
Formel vikt 262.1761