Läs mer
rac-Rhododendrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Rhododendrol |
| CAS | 69617-84-1 |
| Molekylformel | C10 H14 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzenepropanol','4-hydroxy-α-methyl-, 4-Hydroxy-α-methylbenzenepropanol, (±)-Rhododendrol, 4-(3-Hydroxybutyl)phenol, 4-(4-Hydroxyphenyl)-butan-2-ol, 4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanol, Betulegenol, Frambinol, NSC 40514, Rhododenol, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanol, rac-Rhododendrol, Raspberry alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,11-12H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC(O)CCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(3-hydroxybutyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vikt | 166.0994 |