missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac Rivastigmine-d6, TRC

Produktkod. 30419978
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419978 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30419978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR54100210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac Rivastigmine-d6
CAS 194930-04-6
Molekylformel C14H16D6N2O2
Kvantitet 10 mg
Synonym N-Ethyl-N-methylcarbamic Acid 3-[1-(Dimethylamino-d6)ethyl]phenyl Ester, Ethylmethylcarbamic Acid 3-[1-(Dimethylamino-d6)ethyl]phenyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/i3D3,4D3
LEDER CCN(C)C(OC1=CC(C(C)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 256.37
Formel vikt 256.2058
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.