missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac Rotigotine-d3 Hydrochloride Salt, TRC

Produktkod. 30421643
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421643 10 mg
30415557 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30421643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR70070210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1215846-20-0
Molekylformel C19H23D3ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 354.95
Synonym 5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl-d3[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol Hydrochloride, rac-N 0437-d3, rac-N 0923-d3, rac-Neupro-d3 Hydrochloride, rac-Rotigotine-d3 Hydrochloride, rac-SPM 962-d3
LEDER OC1=C(CCC(N(CCC([2H])([2H])[2H])CCC2=CC=CS2)C3)C3=CC=C1.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac Rotigotine-d3 Hydrochloride Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/i1D3;
Formel vikt 354.1612
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.