Läs mer
rac-Rotigotine-D3 Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Rotigotine-D3 Methyl Ether |
| CAS | 1246820-80-3 |
| Molekylformel | C20H24D3NOS |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Propyl-N-(1,2,3,4-tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenyl)-2-thiopheneethanamine-D3, 2-(N-Propyl-N-2-thienylethylamino)-5-methoxytetralin-D3, N 0724-D3, 5-Methoxy-N-(propyl-3,3,3-D3)-N-(2-(thiophen-2-yl)ethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NOS/c1-3-12-21(13-11-18-7-5-14-23-18)17-9-10-19-16(15-17)6-4-8-20(19)22-2/h4-8,14,17H,3,9-13,15H2,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CCN(CCc1cccs1)C2CCc3c(C2)cccc3OC |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-N-(2-thiophen-2-ylethyl)-N-(3,3,3-trideuteriopropyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.52 |
| Formel vikt | 332.2002 |