Läs mer
rac-Ruxolitinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Ruxolitinib |
| CAS | 941688-05-7 |
| Molekylformel | C17 H18 N6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21) |
| LEDER | N#CCC(C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34 |
| IUPAC-namn | 3-cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrazol-1-yl]propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.36 |
| Formel vikt | 306.1593 |