Läs mer
rac Salsolinol, Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-Salsolinol, Hydrobromide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 259.0208 |