missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Secoisolariciresinol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Secoisolariciresinol-d6 |
| CAS | 1346603-90-4 |
| Molekylformel | C20H20D6O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R,3R)-rel-2,3-Bis[[4-hydroxy-3-methoxy(phenyl-d3)methyl]-1,4-butanediol, (R*,R*)-(±)-2,3-Bis[[4-hydroxy-3-methoxy(phenyl-d3)]methyl]-1,4-butanediol, (R*,R*)-2,3-Bis[[4-hydroxy-3-methoxy(phenyl-d3)]methyl]-1,4-butanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,9D,10D |
| LEDER | OC(C(OC)=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C[C@H](CO)[C@@H](CO)CC2=C([2H])C(OC)=C(O)C([2H])=C2[2H] |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-2,3-bis[(2,3,6-trideuterio-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)methyl]butane-1,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.45 |
| Formel vikt | 368.2106 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?