missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Selenobiotin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Selenobiotin |
| CAS | 57956-29-3 |
| Molekylformel | C10H16N2O3Se |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Hexahydro-2-oxo-1H-selenolo[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O3Se/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)CCCC[C@@H]1[Se]C[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC-namn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydroselenopheno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.21 |
| Formel vikt | 292.0326 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?