Läs mer
rac-Sertraline Hydrochloride ((1RS,4RS)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
rac-Sertraline Hydrochloride ((1RS,4RS)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-cis-Sertraline Hydrochloride |
| CAS | 79617-89-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | rac-cis-Sertraline Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H17 Cl2 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (1R,4R)-rel-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride (1:1), cis-N-Methyl-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthaleneamine hydrochloride, cis-(+/-)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride, (+/-)-Sertraline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |