missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Rac)-Sograzepide, MedChemExpress
Beskrivning
(Rac)-Sograzepide is an antagonist of cholecystokinin B (CCK-B) receptor, and has the potential of reducing the secretion of gastric acid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Rac)-Sograzepide |
| CAS | 168161-71-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H30N6O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (Rac)-Netazepide (Rac)-YF 476 (Rac)-YM-220 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (250.71 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC(NC)=C1)NC2C(N(CC(C(C)(C)C)=O)C3=CC=CC=C3C(C4=NC=CC=C4)=N2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 498.58 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?