Läs mer
rac styrenglykol, TRC
Produktkod. 30418150
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30418150 2 g
1 options
Produktkod. 30418150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6878102G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Styrene Glycol
CAS 93-56-1
Molekylformel C8 H10 O2
Kvantitet 2 g
Synonym 1,2-Ethanediol','1-phenyl-, 1,2-Ethanediol','phenyl- (6CI,7CI), 1-Phenyl-1,2-ethanediol, (1,2-Dihydroxyethyl)benzene, (RS)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-Phenyl glycol, (±)-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-Styrene glycol, 1,2-Dihydroxy-1-phenylethane, 1,2-Dihydroxy-2-phenylethane, 1-Phenyl-1,2-glycol, 1-Phenylethylene glycol, NSC 406601, Phenyl glycol, Phenylethylene glycol, Styrene glycol, Styrolyl alcohol, cis-1-Phenyl-1,2-ethanediol, α,β-Dihydroxyethylbenzene, β-Hydroxy-β-phenylethanol, 1-Phenylethane-1,2-diol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2
LEDER OCC(O)c1ccccc1
IUPAC-namn 1-fenyletan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Formel vikt 138.0681