Läs mer
rac styrenoxid, TRC
Produktkod. 30410846
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30410846 100 g
1 options
Produktkod. 30410846 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS687795100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Styrene Oxide
CAS 96-09-3
Molekylformel C8H8O
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Phenyloxirane, (Epoxyethyl)benzene, 1,2-Epoxy-1-phenylethane, Phenyloxirane, (Epoxyethyl)benzene, (±)-Phenylethylene Oxide, (±)-Phenyloxirane, (±)-Styrene Oxide, 1,2-Epoxyethylbenzene, 1-Phenyl-1,2-epoxyethane, 2-Phenyloxirane, Epoxystyrene, NSC 637, NSC 7582, Phenethylene Oxide, Phenylethylene Oxide, Phenyloxirane, STO, Styrene 1',2'-Oxide, Styrene 7,8-Oxide, Styrene epoxide, Styryl Oxide, alpha,beta-Epoxystyrene
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
LEDER C1OC1c2ccccc2
IUPAC-namn 2-fenyloxiran
Molekylvikt (g/mol) 120.15
Formel vikt 120.0575