Läs mer
(rac,syn)-4-Deschloro-sertralin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R,S)-4-Deschloro-sertraline hydrochloride |
| CAS | 871838-58-3 |
| Molekylformel | C17 H18 Cl N . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Sertraline EP Impurity D HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN.ClH/c1-19-17-10-9-14(12-5-4-6-13(18)11-12)15-7-2-3-8-16(15)17;/h2-8,11,14,17,19H,9-10H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2cccc(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (1S,4S)-4-(3-klorofenyl)-N-metyl-1,2,3,4-tetrahydronafthalen-1-amin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.25 |
| Formel vikt | 307.0895 |