Läs mer
rac-Synefrin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30137699
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137699 5 mg
30136437 10 mg
30009605 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS9200015MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5985-28-4
Molekylformel C9 H13 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Synonym Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, p-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (8CI), Oxedrine hydrochloride, Synephrine hydrochloride, p-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
IUPAC-namn 4-[1-hydroxy-2-(metylamino)etyl]fenol; hydroklorid
LEDER Cl.CNCC(O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Synephrine Hydrochloride
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H
Formel vikt 203.0713