Läs mer
rac-Synephrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Synephrine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 167.0946 |
| Procent renhet | >95% |