missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Talinolol, TRC

Produktkod. 17927534
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17927534 50 mg
17909334 5 mg
17927254 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17927534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT00500050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57460-41-0
Molekylformel C20H33N3O3
Molekylvikt (g/mol) 363.49
Synonym Urea, N-cyclohexyl-N'-[4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-, Urea, N-cyclohexyl-N'-[4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-, (±)-, N-Cyclohexyl-N'-[4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]urea, (±)-Talinolol, 1-(4-Cyclohexylureidophenoxy)-2-hydroxy-3-tert-butylaminopropane, 1-[3-(3-Cyclohexylureido)phenoxy]-3-(tert-butylamino)-2-propanol, 1-[4-(Cyclohexylureido)phenoxy]-3-(tert-butylamino)-2-propanol, Cordanum, Racemic talinolol, Talinolol
IUPAC-namn 1-[4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-cyclohexylurea
LEDER CC(C)(C)NCC(O)COc1ccc(NC(=O)NC2CCCCC2)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-Talinolol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H33N3O3/c1-20(2,3)21-13-17(24)14-26-18-11-9-16(10-12-18)23-19(25)22-15-7-5-4-6-8-15/h9-12,15,17,21,24H,4-8,13-14H2,1-3H3,(H2,22,23,25)
Formel vikt 363.2522
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.