Läs mer
rac Tamsulosin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(2RS)-2-[(2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl)amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride (Tamsulosin Racemate Hydrochloride) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H |
| Formel vikt | 444.149 |
| Procent renhet | >95% |