Läs mer
rac Tenofovir-d6, TRC
Produktkod. 30411710
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30411710 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30411710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0185021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tenofovir-D6
CAS 1020719-94-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 2H6 H8 N5 O4 P
Kvantitet 1 mg
Synonym P-[[1-[(6-amino-9H-purin-9-yl)methyl-d2]ethoxy-1,2,2,2-d4]methyl]phosphonic acid
InChI formel InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/i1D3,2D2,6D
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OCP(=O)(O)O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC-namn [1-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-yl]oxymethylphosphonic acid
Molekylvikt (g/mol) 293.25
Formel vikt 293.116