Läs mer
rac threo-Dihydro Bupropion-d9, TRC
Produktkod. 30376731
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376731 10 mg
30375010 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30376731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44867710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217815-08-1
Molekylformel C13H11D9ClNO
Molekylvikt (g/mol) 250.81
Synonym (αR)-rel-3-Chloro-α-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol-d9, rac threo-Hydroxybupropion-d9
LEDER ClC1=CC([C@H](O)[C@H](C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac threo-Dihydro Bupropion-d9
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12+/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
Formel vikt 250.1798