missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Timolol Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Timolol Maleate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Formel vikt | 432.1679 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?