Läs mer
rac trans-2-fenylcyklopropanpropankarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 939-90-2 |
| Molekylformel | C10H10O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (1R,2R)-rel-2-Phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid, (+/-)-trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic Acid, NSC 40846 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (1R,2R)-2-fenylcyklopropan-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vikt | 162.0681 |