Läs mer
rac trans-2-fenylcyklopropanpropankarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30424414
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424414 5 g
30418352 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30424414 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3196855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic Acid
CAS 939-90-2
Molekylformel C10H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym (1R,2R)-rel-2-Phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid, (+/-)-trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic Acid, NSC 40846
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
IUPAC-namn (1R,2R)-2-fenylcyklopropan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.0681