Läs mer
rac trans-2-Phenylcyclopropylamine-d5 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans 2-(Phenyl-d5)-cyclopropylamine Hydrochloride |
| CAS | 107077-98-5 |
| Molekylformel | C9 2H5 H6 N . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cyclopropanamine','2-(phenyl-d5)-','hydrochloride','trans- (9CI), Cyclopropanamine','2-(phenyl-d5)-','hydrochloride','trans-(±)- (ZCI), trans-2-(Phenyl-d5)cyclopropanamine hydrochloride, (±)-Tranylcypromine-d5 HCl (phenyl-d5), rac trans-2-Phenylcyclopropylamine-d5 hydrochloride, Tranylcypromine-D5 (phenyl-D5) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| LEDER | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@@H]2C[C@H]2N)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | (1R,2S)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)cyclopropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.68 |
| Formel vikt | 174.0972 |