Läs mer
rac trans-2-Phenylcyclopropylamine-d5 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30421480
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 mg
Artikelnummer. Kvantitet
30421480 1 mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30421480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3196821MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material trans 2-(Phenyl-d5)-cyclopropylamine Hydrochloride
CAS 107077-98-5
Molekylformel C9 2H5 H6 N . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym Cyclopropanamine','2-(phenyl-d5)-','hydrochloride','trans- (9CI), Cyclopropanamine','2-(phenyl-d5)-','hydrochloride','trans-(±)- (ZCI), trans-2-(Phenyl-d5)cyclopropanamine hydrochloride, (±)-Tranylcypromine-d5 HCl (phenyl-d5), rac trans-2-Phenylcyclopropylamine-d5 hydrochloride, Tranylcypromine-D5 (phenyl-D5) hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1/i1D,2D,3D,4D,5D;
LEDER Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@@H]2C[C@H]2N)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn (1R,2S)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)cyclopropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 174.68
Formel vikt 174.0972
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.