Läs mer
rac trans-2-fenylcyklopropylaminhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans 2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride |
| CAS | 1986-47-6 |
| Molekylformel | C9 H11 N . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride (1:1)','(1R,2S)-rel- (ACI), Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','(1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-(±)- (ZCI), Cyclopropylamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-(±)- (8CI), (±)-trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, DL-trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-, SKF 385 hydrochloride, trans-2-Phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, Tranylcypromine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (1S,2R)-2-fenylcyklopropan-1-amin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.65 |
| Formel vikt | 169.0658 |