missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac trans-3-Amino-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-4-carboxylic A |
| CAS | 15871-58-6 |
| Molekylformel | C10 H19 N2 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N2O3/c1-9(2)5-12(15)10(3,4)7(11)6(9)8(13)14/h6-7H,5,11H2,1-4H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC1(C)CN([O])C(C)(C)C(N)C1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-amino-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpiperidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.27 |
| Formel vikt | 215.1396 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?