Läs mer
rac-trans 3’-Aminomethyl Nicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-trans 3'-Aminomethyl Nicotine |
| CAS | 623579-03-3 |
| Molekylformel | C11 H17 N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3/c1-14-6-4-9(7-12)11(14)10-3-2-5-13-8-10/h2-3,5,8-9,11H,4,6-7,12H2,1H3/t9-,11+/m1/s1 |
| LEDER | CN1CC[C@H](CN)[C@H]1c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | [(2S,3R)-1-methyl-2-pyridin-3-ylpyrrolidin-3-yl]methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.27 |
| Formel vikt | 191.1422 |