Läs mer
rac-trans-3-Dechloro Sertraline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-trans-3-Dechloro Sertraline Hydrochloride |
| CAS | 79896-35-8 |
| Molekylformel | C17H18ClN |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | trans-4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CN[C@H]1CC[C@H](c2ccc(Cl)cc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (1S,4R)-4-(4-chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.25 |
| Formel vikt | 307.0895 |