Läs mer
rac trans-3'-Hydroxy Cotinine-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac trans-3'-Hydroxy Cotinine-3-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3S/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10) |