Läs mer
rac-trans 3’-Hydroxymethylnicotine Hemisuccinate N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-trans 3'-Hydroxymethylnicotine Hemisuccinate N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 1207282-60-7 |
| Molekylformel | C19H23N3O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Rac-Trans 3'-Hydroxymethylnicotine Hemisuccinate N-Hydroxysuccinimide Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O6/c1-21-10-8-14(19(21)13-3-2-9-20-11-13)12-27-17(25)6-7-18(26)28-22-15(23)4-5-16(22)24/h2-3,9,11,14,19H,4-8,10,12H2,1H3/t14-,19-/m1/s1 |
| LEDER | CN1CC[C@@H]([C@H]1C2=CN=CC=C2)COC(=O)CCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.4 |
| Formel vikt | 389.1587 |