Läs mer
rac-trans 3’-Thiomethyl Nicotine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-trans 3'-Thiomethyl Nicotine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2S.2ClH/c1-13-6-4-10(8-14)11(13)9-3-2-5-12-7-9;;/h2-3,5,7,10-11,14H,4,6,8H2,1H3;2*1H/t10-,11-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 280.0568 |