Läs mer
rac trans-4-Cotinine Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac trans-4-Cotininecarboxylic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-13-9(14)5-8(11(15)16)10(13)7-3-2-4-12-6-7/h2-4,6,8,10H,5H2,1H3,(H,15,16)/t8-,10+/m1/s1 |
| Formel vikt | 220.0848 |