Läs mer
rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolan-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30389032
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30389032 5 g
30400454 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30389032 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9511705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147027-04-1
Molekylformel C4H6O4S
Molekylvikt (g/mol) 150.15
Synonym (2R,5R)-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
IUPAC-namn (2S,5S)-5-hydroxy-1,3-oxatiolane-2-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1CS[C@H](O1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O4S/c5-2-1-9-4(8-2)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-,4-/m0/s1
Formel vikt 149.9987