Läs mer
rac-trans-7-Hydroxy Pramipexole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-trans-7-hydroxy Pramipexole |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3OS/c1-2-5-12-6-3-4-7-9(8(6)14)15-10(11)13-7/h6,8,12,14H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)/t6-,8+/m0/s1 |
| Formel vikt | 227.1092 |