Läs mer
rac trans-9,10-Epoxystearic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-9,10-Epoxystearic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-7-10-13-16-17(21-16)14-11-8-6-9-12-15-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)/t16-,17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 298.2508 |
| Procent renhet | >95% |