Läs mer
rac,trans-Cevimeline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac,trans-Cevimeline Hydrochloride |
| CAS | 107220-29-1 |
| Molekylformel | C10H18ClNOS |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | trans-2'-Methyl-spiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-[1,3]oxathiolane] Hydrochloride, trans-2-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5-[1,3]oxathiolane] Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NOS.ClH/c1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H/t8-,10+;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@H]1O[C@@]2(CS1)CN3CCC2CC3 |
| IUPAC-namn | (2S,5R)-2-methylspiro[1,3-oxathiolane-5,3'-1-azabicyclo[2.2.2]octane];hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.77 |
| Formel vikt | 235.0798 |