Läs mer
rac trans-Hydroxy Glimepiride-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac trans-Hydroxy Glimepiride-d5 |
| CAS | 1189980-46-8 |
| Molekylformel | C24H29D5N4O6S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-(Ethyl-d5)-2,5-dihydro-N-[2-[4-[[[[[trans-4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N4O6S/c1-3-21-16(2)14-28(22(21)30)24(32)25-13-12-17-6-10-20(11-7-17)35(33,34)27-23(31)26-19-8-4-18(15-29)5-9-19/h6-7,10-11,18-19,29H,3-5,8-9,12-15H2,1-2H3,(H,25,32)(H2,26,27,31)/i1D3,3D2 |
| LEDER | O=C(NC1CCC(CO)CC1)NS(C2=CC=C(CCNC(N3CC(C)=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C3=O)=O)C=C2)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 511.65 |
| Formel vikt | 511.2513 |