Läs mer
rac trans-Hydroxy Glimepiride-d5, TRC
Produktkod. 30394826
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30394826 0.5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30394826 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9425320.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac trans-Hydroxy Glimepiride-d5
CAS 1189980-46-8
Molekylformel C24H29D5N4O6S
Kvantitet 0.5 mg
Synonym 3-(Ethyl-d5)-2,5-dihydro-N-[2-[4-[[[[[trans-4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C24H34N4O6S/c1-3-21-16(2)14-28(22(21)30)24(32)25-13-12-17-6-10-20(11-7-17)35(33,34)27-23(31)26-19-8-4-18(15-29)5-9-19/h6-7,10-11,18-19,29H,3-5,8-9,12-15H2,1-2H3,(H,25,32)(H2,26,27,31)/i1D3,3D2
LEDER O=C(NC1CCC(CO)CC1)NS(C2=CC=C(CCNC(N3CC(C)=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C3=O)=O)C=C2)(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 511.65
Formel vikt 511.2513