missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-trans Jasmonic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30133302
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133302 50 mg
30007257 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133302 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCJ21053050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 20073-13-6
Molekylformel C13H20O3
Molekylvikt (g/mol) 224.3
Synonym (1R,2R)-rel-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentaneacetic Acid Methyl Ester, (Z)-trans-(+/-)-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentaneacetic Acid Methyl Ester, (+/-)-Methyl Jasmonate, [1alpha,2beta(Z)]-3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid Methyl Ester, Jasmoneige, Methyl DL-Jasmonate, Methyl dl-Jasmonate;
IUPAC-namn methyl 2-[rac-(1R,2R)-3-oxo-2-[rac-(Z)-pent-2-enyl]cyclopentyl]acetate
LEDER CC\C=C/CC1C(CC(=O)OC)CCC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-trans Jasmonic Acid Methyl Ester
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-/t10-,11-/m1/s1
Formel vikt 224.1412
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.