Läs mer
rac-trans-Ketoconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Ketoconazole |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26+/m1/s1 |
| Formel vikt | 530.1488 |