Läs mer
rac trans-Loxoprofen Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac trans-Loxoprofen Alcohol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13-14,16H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)/t10?,13-,14+/m1/s1 |
| Formel vikt | 248.1412 |
| Procent renhet | >95% |