Läs mer
rac, trans-milnacipransk hydroklorid, TRC
Produktkod. 30477122
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477122 50 mg
30470055 10 mg
30466536 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30477122 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM34462550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105310-47-2
Molekylformel C15H23ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 282.81
Synonym (1R,2R)-rel-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide Monohydrochloride, trans-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide Monohydrochloride
IUPAC-namn (1S,2S)-2-(aminometyl)-N,N-dietyl-1-fenylcyklopropan-1-karboxamid; hydroklorid
LEDER NC[C@H]1C[C@]1(C2=CC=CC=C2)C(N(CC)CC)=O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac,trans-Milnacipran Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15-;/m1./s1
Formel vikt 282.1499
Procent renhet >95%