Läs mer
rac-trans-N-Methyl Sertraline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-trans-N-Methyl Sertraline Hydrochloride |
| CAS | 79836-76-3 |
| Molekylformel | C18H20Cl3N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1R,4S)-rel-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N,N-dimethyl-1-naphthalenamine Hydrochloride, trans-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N,N-dimethyl-1-naphthalenamine Hydrochloride, trans-(±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N,N-dimethyl-1-naphthalenamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19Cl2N.ClH/c1-21(2)18-10-8-13(14-5-3-4-6-15(14)18)12-7-9-16(19)17(20)11-12;/h3-7,9,11,13,18H,8,10H2,1-2H3;1H/t13-,18+;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CN(C)[C@@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (1R,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.72 |
| Formel vikt | 355.0661 |