Läs mer
rac-trans-Permethrinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-trans-Permethrinic Acid |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6+/m1/s1 |
| Formel vikt | 208.0058 |